WH0056137M2
Monoclonal Anti-PCDHA12 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC138485, Anti-PCDHALPHA12, Anti-protocadherin alpha 12
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCDHA12(56137)
Description générale
Immunogène
Sequence
LTGSVQIQITVLDVNDNGPAFDKPSYKVVLSENVQNDTRVIQLNASDPDEGLNGEISYGIKMILPVSEKCMFSINPDTGEIRIYGELDFEENNAYEIQVNAIDKGI
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable