HPA001042
Anti-SATB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
SATB2 Antibody - Anti-SATB2 antibody produced in rabbit, Satb2 Antibody, Anti-APXL3, Anti-FLJ21474, Anti-KIAA1034, Anti-KIAA1481, Anti-SATB homeobox 2, Anti-SHRM, Anti-ShrmL
757,00 $
About This Item
757,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Séquence immunogène
VSQAVFARVAFNRTQGLLSEILRKEEDPRTASQSLLVNLRAMQNFLNLPEVERDRIYQDERERSMNPNVSMVSSASSSPSSSRTPQAKTSTPTTDLPIKVDGANINITAAIYDEIQQEMKRAK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SATB2(23314)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1