Documents
01-185
Sigma-Aldrich
Vascular Endothelial Growth Factor human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
VEGF Growth Factor
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Protéine VEGF, recombinante humaine, The human recombinant VEGF Protein is available in a 10 µg format.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
Origine du produit : ADN humain recombinant exprimé dans des cellules Sf9 infectées par le baculovirus
Application
Test de prolifération du VEGF
1. Avant l'utilisation dans ce test, maintenir les cellules HUVE dans du milieu F-12K supplémenté avec 10 % (v/v) de FBS, 1 % de pénicilline-streptomycine-glutamine, 0,1 mg/ml d'héparine et 0,05 mg/ml d'additifs de croissance pour cellules endothéliales (ECGS).
2. Pour le test du VEGF, repiquer les cellules HUVE dans une plaque de 96 puits à une densité de 4 000 cellules par puits dans le milieu de croissance pendant la nuit.
3. Ajouter le VEGF à une concentration finale de 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,2, 12,5, 25 et 50 ng/ml. Ajouter le diluant du VEGF à une série de puits comme contrôle négatif.
4. Quatre jours plus tard, ajouter 20 µl de solution aqueuse de substrat Cell Titer 96 de Promega chaque puits.
5. Incuber à 37 °C pendant 2 heures et mesurer avec une DO de 490 nm.
Qualité
Produit évalué en routine par un test de croissance de cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine cultivées pendant 5 jours
Test de prolifération cellulaire : L'activité biologique de ce lot de VEGF a été déterminée par son activité mitogène sur les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC) avec une DE50 d'environ 1,0 ng/ml. Les résultats peuvent varier en fonction de la lignée cellulaire utilisée. Le VEGF stimule également les cellules endothéliales d'autres espèces.
Forme physique
10 µg de protéine VEGF lyophilisée à partir d'une solution tampon contenant 25 mM d'HEPES et 150 mM de NaCl, pH 7,0. Sans transporteur.
10 µg de protéine VEGF ont été lyophilisés à partir d'une solution tampon contenant 25 mM d'HEPES et 150 mM de NaCl, pH 7,0. Sans transporteur.
Produit stérilisé à l'aide d'un filtre membrane de 0,2 micron.
Stockage et stabilité
La poudre lyophilisée est stable pendant quelques semaines à température ambiante, mais se conserve mieux à -20 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. Après une courte centrifugation, reconstituer avec de l'eau stérile ou une solution contenant 25 mM d'HEPES et 150 mM de NaCl, pH 7,0. Le matériel reconstitué peut être conservé à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant une semaine, mais il est recommandé de conserver des aliquotes non diluées à -20 °C. Éviter les cycles de congélation/décongélation répétées.
Ce produit est stable en milieu acide. Diluer dans du TFA à 0,1 % ou de l'HCl à 4 mM, contenant 25 µg de sérum albumine bovine par µg de VEGF, pour maintenir la stabilité. Les réactifs réducteurs (tels que le dithiothréitol ou le 2-mercaptoéthanol) inhibent l'activité du VEGF.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H Abedi et al.
The Journal of biological chemistry, 272(24), 15442-15451 (1997-06-13)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) stimulated the tyrosine phosphorylation of multiple components in confluent human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) including bands of Mr 205,000, corresponding to the VEGF receptors Flt-1 and KDR, and Mr 145,000, 120,000, 97,000, and 65,000-70,000.
Vascular endothelial cell growth factor (VEGF) produced by A-431 human epidermoid carcinoma cells and identification of VEGF membrane binding sites.
Myoken, Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 88, 5819-5823 (1991)
Vishnu Suresh Babu et al.
Cells, 11(20) (2022-10-28)
Mutations in the RB1 locus leading to a loss of functional Rb protein cause intraocular tumors, which uniquely affect children worldwide. These tumors demonstrate rapid proliferation, which has recently been shown to be associated with an altered metabolic signature. We
John P Morgan et al.
Nature protocols, 8(9), 1820-1836 (2013-08-31)
This protocol describes how to form a 3D cell culture with explicit, endothelialized microvessels. The approach leads to fully enclosed, perfusable vessels in a bioremodelable hydrogel (type I collagen). The protocol uses microfabrication to enable user-defined geometries of the vascular
Elisa Pardella et al.
Cells, 11(24) (2022-12-24)
Cancer progression is supported by the cross-talk between tumor cells and the surrounding stroma. In this context, senescent cells in the tumor microenvironment contribute to the development of a pro-inflammatory milieu and the acquisition of aggressive traits by cancer cells.