U6881
U-73343
Synonyme(s) :
1-[6-[((17β)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]-2,5-pyrrolidinedione
242,00 $
About This Item
242,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC)ccc24)NCCCCCCN5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C29H42N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,19,23-26,30H,3-7,9,11-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
Clé InChI
CJHWFIUASFBCKN-ZRJUGLEFSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable