U115
U-101958 maleate salt
solid
Synonyme(s) :
1-Benzyl-4-aminomethyl-N-[(3′-isopropoxy)-2′-pyridyl]piperidine maleate salt
365,00 $
About This Item
365,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 11 mg/mL
ethanol: 2.7 mg/mL
H2O: 3 mg/mL
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H29N3O.C4H4O4/c1-17(2)25-20-10-7-13-22-21(20)23(3)19-11-14-24(15-12-19)16-18-8-5-4-6-9-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,13,17,19H,11-12,14-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
KPYPLDPMBWPEBO-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD4(1815)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable