M1000
L-(−)-Malic acid
≥95% (titration)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (titration)
Forme
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
Pf
101-103 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Chaîne SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- diethyl (S)-malate
- ethyl (R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
- ethyl (S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
- D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
- furo[3,2-i]indolizines
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Fumarase