Principaux documents
T8877
Sigma-Aldrich
Chlorure de 2,3,5-triphénytétrazolium
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Rouge de tétrazolium, TPTZ, TTZ
5 G
84,00 $
10 G
135,00 $
25 G
262,00 $
50 G
360,00 $
100 G
594,00 $
84,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
84,00 $
10 G
135,00 $
25 G
262,00 $
50 G
360,00 $
100 G
594,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H15ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.80
Beilstein:
3923356
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
84,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faintly yellow
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de 2,3,5-triphénytétrazolium est un colorant incolore soluble dans l′eau. Dans les mitochondries des cellules vivantes, il est réduit pour former un composé rouge sombre insoluble à l′eau, le formazan. Le chlorure de 2,3,5-triphénytétrazolium permet de différencier le tissu cérébral viable et le tissu endommagé après un AVC.[1]
Application
Le chlorure de 2,3,5-triphénytétrazolium a été utilisé pour la coloration des tissus cardiaques en vue de mesurer l′étendue des lésions aiguës.[2] Il a également été utilisé pour la coloration des tissus cérébraux afin de vérifier la taille de la zone de l′infarctus.[3]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Evaluation of a novel epicardial atrial fibrillation treatment system.
Kiser AC et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 85, 300-300 (2008)
Chesarahmia Dojo Soeandy et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 24(7-8), 578-595 (2019-05-11)
Over the past 30 years a number of animal models of cerebral ischemic injury have been developed. Middle cerebral artery occlusion (MCAO) in particular reproduces both ischemic and reperfusion elements and is widely utilized as a model of ischemic stroke in
Human umbilical mesenchymal stem cells promote recovery after ischemic stroke.
Lin YC et al.
Stroke, 42, 2045-2045 (2011)
Mannitol-facilitated perfusion staining with 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) for detection of experimental cerebral infarction and biochemical analysis.
Sun YY et al.
Journal of Neuroscience Methods, 203, 122-122 (2012)
Jia Huang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 134, 107-118 (2019-07-14)
Myocardial ischemia/reperfusion (I/R) injury is the major limitation for the cardioprotective action of revascularization after myocardial infarction. Lymphocyte adapter protein (Lnk), an adapter protein, has a regulatory role in multiple signaling pathways by functioning as a scaffold for different substrates.
Questions
  1. Bonjour, après avoir reconstitué la poudre dans de l'eau stérile, combien de temps pouvons-nous conserver la préparation au réfrigérateur ? Merci
    1 answer
    1. The long-term solution stability of this product has not been determined. However, product 17779, a sterile 1% solution, has a shelf life of approximately 3 years. Provided that the solution is filter sterilized and stored properly at 2-8°C, a similar shelf life would be expected. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/17779
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. San Francisco, CA
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Reliable
    Works well. Packaged fine. Good price through our University vendor. Not much else to say.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review