C0283
L-Carnitine hydrochloride
≥98%, synthetic
Synonyme(s) :
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Carnitine hydrochloride, synthetic, ≥98%
Source biologique
synthetic
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
142 °C
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
Clé InChI
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
in Microglia Stimulated with Palmitic Acid through Mechanisms
Involving Estrogen Receptor Beta