C3630
Creatine monohydrate
≥98%, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Creatine hydrate, Creatine, monohydrate, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-glycine hydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
Creatine monohydrate, ≥98%
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
292 °C
Chaîne SMILES
O.CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
Clé InChI
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable