T7193
Trizma® Pre-set crystals
BioPerformance Certified, pH 7.0, average Mw 154.8
Synonyme(s) :
Tris crystals
About This Item
Produits recommandés
Qualité
BioPerformance Certified
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 537.1
Forme
crystalline powder
Poids mol.
average Mw 154.8
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
7.0
Plage de pH utile
7.0-9.0
Solubilité
water: 0.667 g/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Application
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
If a different concentration is desired, note that there is a concentration effect on the pH of the solution.
Autres remarques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.