T4949
Taprostene sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Rheocyclan, Sodium 3-[(Z)-[(3aR,4R,5R,6aS)-4-[(1E,3S)-3-cyclohexyl-3-hydroxy-1-propenyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-ylidene]methyl]benzoate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Couleur
off-white
Pf
173-182.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 26 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@]12C[C@@H](O)[C@H](\C=C\[C@@H](O)C3CCCCC3)[C@@]1([H])C\C(O2)=C\c4cccc(c4)C([O-])=O
InChI
1S/C24H30O5.Na/c25-21(16-6-2-1-3-7-16)10-9-19-20-13-18(29-23(20)14-22(19)26)12-15-5-4-8-17(11-15)24(27)28;/h4-5,8-12,16,19-23,25-26H,1-3,6-7,13-14H2,(H,27,28);/q;+1/p-1/b10-9+,18-12-;/t19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
Clé InChI
KPQVOJYDUCZQEQ-REHYUDDHSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable