SML1531
Treprostinil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2,3,4,9,9a-hexahydro-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-1H-benz[f]inden-5-yl]oxy]-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 40 to 50°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@@](C[C@@H](O)[C@@H]2CC[C@@H](O)CCCCC)([H])CC3=C(OCC(O)=O)C=CC=C3C1
InChI
1S/C23H34O5.Na/c1-2-3-4-7-17(24)9-10-18-19-11-15-6-5-8-22(28-14-23(26)27)20(15)12-16(19)13-21(18)25;/h5-6,8,16-19,21,24-25H,2-4,7,9-14H2,1H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t16-,17-,18+,19-,21+;/m1./s1
Clé InChI
IQKAWAUTOKVMLE-DQHZMXPSSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable