SML2121
A-33
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-{[2-(5-Chlorothiophen-2-yl)-5-ethyl-6-methylpyrimidin-4-yl]amino}phenyl)acetic acid, 2-[4-[[2-(5-Chloro-2-thienyl)-5-ethyl-6-methyl-pyrimidin-4-yl]amino]phenyl]acetic acid, 4-[[2-(5-Chloro-2-thienyl)-5-ethyl-6-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-benzeneacetic acid, A33
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(O)CC1=CC=C(NC2=NC(C3=CC=C(Cl)S3)=NC(C)=C2CC)C=C1
Clé InChI
FDVSPBLZPJMXFV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3