T2255
Trifluorothymidine
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluorothymidine, 2′-Deoxy-5-trifluoromethyluridine, Trifluorothymine deoxyriboside, Trifluridine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Pf
190-193 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
Clé InChI
VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable