Principaux documents
G8790
Sigma-Aldrich
Glycine
≥98.5%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
100 G
59,10 $
1 KG
173,00 $
25 KG
4 170,00 $
59,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
59,10 $
1 KG
173,00 $
25 KG
4 170,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Beilstein:
635782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
59,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Glycine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Agence
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Essai
≥98.5%
Forme
powder
Qualité
meets EP, JP, USP testing specifications
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
Amino acid for use in cell culture media development applications and existing media formulations.
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Richard A Felix et al.
Brain structure & function, 220(5), 2639-2652 (2014-06-30)
The mammalian superior paraolivary nucleus (SPON) is a major source of GABAergic inhibition to neurons in the inferior colliculus (IC), a well-studied midbrain nucleus that is the site of convergence and integration for the majority ascending auditory pathways en route
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Bethany L Johnson-Kerner et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1420-1431 (2014-11-16)
Giant axonal neuropathy (GAN) is a progressive neurodegenerative disease caused by autosomal recessive mutations in the GAN gene resulting in a loss of a ubiquitously expressed protein, gigaxonin. Gene replacement therapy is a promising strategy for treatment of the disease;
Dmitrij A Lisak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(9), 2104-2114 (2015-03-15)
Bax inhibitor-1 (BI-1) is an evolutionarily conserved pH-dependent Ca²⁺ leak channel in the endoplasmic reticulum and the founding member of a family of six highly hydrophobic mammalian proteins named transmembrane BAX inhibitor motif containing (TMBIM) 1-6 with BI-1 being TMBIM6.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf