N0505
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate hydrate
Synonyme(s) :
Triphosphopyridine-nucléotide sodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (spectrophotometric assay)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
175-178 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
Clé InChI
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.