Principaux documents
5.05147
Millipore
TES
OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
Synonyme(s) :
OmniPur® TES
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥99% dry basis (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A zwitterionic buffer (Absorbance: ≤0.12 at 260 nm, 1 M, H2O). Has a pKa of 7.5 at 20°C. Useful in the pH range of 6.8-8.2.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.8-8.2. Has a pKa 7.40 at 25°C.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable