SRP8048
PEDF mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Caspin, PC cell-derived growth factor, Pigment epithelium-derived factor, Stromal cell-derived factor 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Étiquette/Marqueur
FLAG® tagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~47 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Serpinf1(20317)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable