SRP6430
VEGF164 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
VEGFA, VPF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 19.3 kDa (no tag)
observed mol wt 23-25 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 27 is the predicted N-terminal.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... VEGFA(22339)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable