SRP3309
GDNF human
recombinant, expressed in E. coli, Animal-component free, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
ATF-1
518,00 $
About This Item
518,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.1 μg/mL
Poids mol.
30.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GDNF(2668)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.