11412272001
Roche
Transforming Growth Factor-β1, human (hTGF-β1)
recombinant (CHO cells)
Synonyme(s) :
hTGF
660,00 $
About This Item
660,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Puissance
<0.1 ng/mL EC50
Poids mol.
25,000 Da
Conditionnement
pkg of 1 mL (1 μg)
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TGFB1(7040)
Description générale
Solution in PBS and 1 mg/ml BSA, filtered through 0.2 μm pore size membrane.
Spécificité
Specific activity/EC50: <0.1 ng/ml, at least the same specific activity (EC<SUB>50) compared to the indicated standard is guaranteed.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Endotoxin level: <0.1 EU/μg (LAL-test), <10 EU/ml (LAL-test)
(Note: 1 EU corresponds to 0.1 ng)
Séquence
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Recombinant, human TGF-β 1 exerts its biological activity in the concentration range of 0.01–10 ng/ml.
Working solution: Dilute the concentrated TGF-β1 solution (1 μg/ml) with PBS or culture medium containing BSA [or HSA (human serum albumin)], 1 mg/ml (0.1%) or serum 1–10%.
Storage conditions (working solution): For best results, prepare appropriate aliquots and store at -15 to -25 °C.
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com