SRP3032
Enterokinase human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Pureté
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
108.7 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TMPRSS15(5651)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable