E0632
Enterokinase from porcine intestine
≥0.5 units/mg solid
Synonyme(s) :
Enteropeptidase
497,00 $
About This Item
497,00 $
Produits recommandés
Forme
salt-free, lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥0.5 units/mg solid
Poids mol.
150 kDa
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Substrat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable