E5144
Enterokinase from bovine intestine
powder
Synonyme(s) :
Enteropeptidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine intestine
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
150 kDa (consisting of 115kDa and 35kDa subunits.)
Couleur
white
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Autres remarques
Substrat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable