SML3953
Istaroxime hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Androstane-3,6,17-trione, 3-[O-(2-aminoethyl)oxime], hydrochloride (1:1)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Istaroxime is a positive inotropic agent that inhibits Na + /K + -ATPase and increases activity of Ca 2+ -ATPase at the sarcoplasmic reticulum. It improves cardiac performance in the failing heart. Istaroxime ameliorates calcium dysregulation Zebrafish PLN R14del arrhythmogenic cardiomyopathy model.
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Organes cibles
Gastro-intestinal system,Heart
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable