Principaux documents
CLS3925
Corning® 96 well plates
flat bottom, black polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 microtiter plates, 96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates
100 EA
827,00 $
827,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
827,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
Taille:
96 wells
Volume des puits:
360 μL
Volume de travail par puits:
75-200 μL
827,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
Conditionnement
case of 100
bag of 25
pack of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 3925
Taille
96 wells
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Type de liaison
high binding surface
Description générale
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering
  • Designed to reduce well-to-well crosstalk
  • High binding surface is capable of binding medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
  • Binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm2
  • Ideal for immunoassays
  • Without lids, lids supplied separately
  • Total volume is 360μL; recommended working volume of 75 to 200μL
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.