SML3775
Desthiobiotin-Phenol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4R,5S)-N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide, DBP, Desthiobiotin-Tyramide, N-(4-Hydroxyphenethyl)-6-((4R,5S)-5-methyl-2-oxoimidazolidin-4-yl)hexanamide, d-Desthiobiotin-Phenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable