914916
Biotin-SS-tyramide
≥95%
Synonyme(s) :
N-(2-((3-(4-Hydroxyphenethylamino)-3-oxopropyl)disulfanyl)ethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Cleavable biotin-phenol, Cleavable biotin-tyramide linker
589,00 $
About This Item
589,00 $
Produits recommandés
Application
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable