Principaux documents
SML3534
Sigma-Aldrich
Laninamivir octanoate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(O)-octanoyl R 125489, 3-(O)-octanoyl R-125489, 3-(O)-octanoyl R125489, 4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-guanidino-6-((1R,2R)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid, 5-(Acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic acid 9-octanoate, CS 8958, CS-8958, CS8958, LNO, Laninamivir prodrug
5 MG
110,00 $
25 MG
441,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
110,00 $
25 MG
441,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H36N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(OC[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@@]1([H])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(N)=N)C=C(C(O)=O)O1)=O
InChI
1S/C21H36N4O8/c1-4-5-6-7-8-9-16(28)32-11-14(27)18(31-3)19-17(24-12(2)26)13(25-21(22)23)10-15(33-19)20(29)30/h10,13-14,17-19,27H,4-9,11H2,1-3H3,(H,24,26)(H,29,30)(H4,22,23,25)/t13-,14+,17+,18+,19+/m0/s1
Clé InChI
UKTIJASCFRNWCB-RMIBSVFLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Laninamivir (R-125489) prodrug with improved in vivo efficacy than R-125489 and Zanamivir in a mouse influenza virus A (IAV) infection model.
Laninamivir octanoate (CS-8958) is the prodrug form of Laninamivir (R-125489), a potent inhibitor agianst the neuraminidase (NA) activities of various type A and B influenza viruses, including subtypes N1 to N9 and Oseltamivir-resistant strains. When administered intranasally (3X 0.2 μmol/kg; 4 h before, 4 h & 18 h post infection), CS-8958 shows improved in vivo efficacy (100% survival rate on day 20 post infecfion) than R-125489 (100/30/20% survival rate on day 7/10/20 post infecfion) and Zanamivir (100%/0% death on day 7/10) in a mouse influenza virus A/Puerto Rico/8/34 infection model, with prolonged survival effect post a single dosage given even 7 days before infection. Note: Laninamivir octanoate is mainly used for in vivo studies, it exhibits only weak to little antiviral potency before it is converted to the active drug form.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable