Principaux documents
194933
Sigma-Aldrich
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh
solid, proteolytic substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh
1 G
160,00 $
5 G
624,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
160,00 $
5 G
624,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh, General proteolytic substrate.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
PBS: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
General proteolytic substrate. Smaller particle size provides a rapid, simple method for quantitative determination of protease content in aqueous solutions. Color yield (520 nm): >1.0; blank (520 nm, 50 mg/5 ml buffer, 10 minutes at 37°C, pH 7.0): <0.3. Mesh: >100.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
General proteolytic substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Poilane, I., et al. 1998. Can. J. Microbiol. 44, 157.
Braganza, V.J., and Simmons, W.H. 1991. Biochemistry 30, 4997.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable