SML3445
VT104
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-(l-(Pyridin-2-yl)ethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-naphthamide, N-[(1S)-1-(2-Pyridinyl)ethyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide, VT-104
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(C1=CC=C(C2=CC=CC3=CC(C(N[C@H](C4=NC=CC=C4)C)=O)=CC=C23)C=C1)F
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable