SML3381
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid, 10-HAD, NSC 87516, Royal jelly acid, Trans-10-hydroxy-2-decenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h6,8,11H,1-5,7,9H2,(H,12,13)/b8-6+
Clé InChI
QHBZHVUGQROELI-SOFGYWHQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable