211200
CAPE
A cell-permeable active component of propolis from honeybee hives.
Synonyme(s) :
CAPE, Caffeic Acid Phenethyl Ester, Synthetic
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H16O4/c18-15-8-6-14(12-16(15)19)7-9-17(20)21-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,18-19H,10-11H2/b9-7+
Clé InChI
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HIV-integrase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Natarajan, K., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 9090.
Burke, T.R., Jr., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 4171.
Laranjinha, J., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 323, 373.
Su, Z.-Z., et al. 1995. Anticancer Res. 15, 1841.
Zheng, Z.S., et al. 1995. Oncol. Res. 7, 445.
Su, Z.-Z., et al. 1994. Cancer Res. 54, 1865.
Fesen, M.R., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 2399.
Guarini, L., et al. 1992. Cell. Mol. Biol. 38, 513.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable