Principaux documents
901424
Sigma-Aldrich
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid-1,2,3,10-13C4
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
10-HDA-1,2,3,10-13C4, Royal jelly acid-1,2,3,10-13C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C6H18O3
Poids moléculaire :
190.22
Code UNSPSC :
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Chaîne SMILES 
O[13C](/[13CH]=[13CH]/CCCCCC[13CH2]O)=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable