Principaux documents
1.37123
SAFC
Chlorure de benzalkonium
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Chlorure d'alkylbenzyldiméthylammonium, Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
Numéro CAS:
Beilstein:
4062599
Numéro UBA:
12352200
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Agence
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
viscous liquid
Conditionnement
pkg of 1 kg
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure de benzalkonium est généralement utilisé comme conservateur dans les préparations liquides, par exemple pour les applications topiques, ophtalmiques, nasales et parentérales. Il est efficace contre un large spectre de bactéries, de levures et de champignons.
Avec un ratio C12:C14 précis et une grande homogénéité inter-lot, le chlorure de benzalkonium Emprove® Expert présente une meilleure solubilité et une plus forte activité antimicrobienne. Il peut être associé au thimérosal, à l'édétate disodique et à l'alcool benzylique pour renforcer son activité antimicrobienne.
Ce produit est également disponible sous forme de solution aqueuse à 50 % (réf. 137124).
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide au titre de la règlementation internationale sur les biocides incluant, sans toutefois s'y limiter, la législation des États-Unis sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'USEPA, le règlement européen des produits biocides, l'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, la réglementation des produits biocides en Turquie, la loi sur la gestion de la sécurité des produits chimiques de consommation et des biocides (K-BPR) en Corée et autres règlementations.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.