SML3144
delta-Secretase inhibitor, CP11
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
δ-Secretase inhibitor 11, δ-Secretase inhibitor, compound 11, δ-Secretase inhibitor, compound 11A, 7-(4-Morpholinyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-(Morpholin-4-yl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-Morpholin-4-yl-benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine, CP11, CPA, delta-Secretase inhibitor, compound 11
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, Faint Brown to dark red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N3(CCOCC3)c1c2n[o]nc2c(cc1)N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-2-8(10-9(7)12-16-13-10)14-3-5-15-6-4-14/h1-2H,3-6,11H2
Clé InChI
LWCSTSZSZFUHAT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable