Documents
SML3026
Sigma-Aldrich
BAY-786
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R)-N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)sulfonyl-1′,1′-dioxo-spiro[indoline-3,4′-thiane]-5-carboxamide, (2R)-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-1,2,2,3,5,6-hexahydro-spiro[3H-indole-3,4-[4H]thiopyran]-5-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H26ClF4N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
672.11
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 105 to 125°, c = 0.5 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC2=C(N(S(=O)(C3=CC=C(F)C=C3)=O)[C@H](C4CC4)C2(CC5)CCS5(=O)=O)C=C1)NCC6=NC=C(C(F)(F)F)C=C6Cl
Actions biochimiques/physiologiques
BAY-786 is a negative control for an orally available, non-toxic, potent, and selective GnRH-R antagonist BAY-784.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Olaf Panknin et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(20), 11854-11881 (2020-09-23)
The growth of uterine fibroids is sex hormone-dependent and commonly associated with highly incapacitating symptoms. Most treatment options consist of the control of these hormonal effects, ultimately blocking proliferative estrogen signaling (i.e., oral contraceptives/antagonization of human gonadotropin-releasing hormone receptor [hGnRH-R]