Principaux documents
5.05225
Sigma-Aldrich
ISO-1
InSolution, ≥95%, 50 mM in DMSO, MIF Antagonist
Synonyme(s) :
InSolution MIF Antagonist, ISO-1, ( S, R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Methyl 2-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetate, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1, (S,R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Methyl 2-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetate, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1
10 MG
259,00 $
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
259,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-12(15)7-10-6-11(13-17-10)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3
Clé InChI
AIXMJTYHQHQJLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable isoxazoline compound that displays anti-inflammatory properties. Inhibits MIF dopachrome tautomerase activity by binding to its catalytic active site (IC50 = 7 µM for D-dopachrome tautomerase) and suppresses the production of TNFα, PGE2 and COX-2 in human monocytes and arachidonic acid in RAW 264.7 macrophages. Shown to exhibit antidiabetogenic properties in immunoinflammatory diabetic mouse model.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
MIF dopachrome tautomerase
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Forme physique
A 50 mM (10 mg/850 µL) sterile-filtered solution of MIF Antagonist, ISO-1 (Cat. No. 475837) in DMSO.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 1 year at -70°C.
Autres remarques
Cvetkovic, I., et al. 2005. Endocrinology146, 2942.
Lubetsky, J.B., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 24976.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)