SML2879
TCS OX2 29 HCl
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-3,3-dimethyl-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-1-butanone HCl, (2S)-2-(4-Pyridylmethylamino)-1-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)-3,3-dimethylbutan-1-one HCl, TCS OX 229, TCS OX2 29, TCS-OX2-29, TCS-OX229, TCS-orexin 2-29
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥2.0 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H31N3O3/c1-23(2,3)21(25-14-16-6-9-24-10-7-16)22(27)26-11-8-17-12-19(28-4)20(29-5)13-18(17)15-26/h6-7,9-10,12-13,21,25H,8,11,14-15H2,1-5H3/t21-/m1/s1
Clé InChI
COFVZFLCAOUMJT-OAQYLSRUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable