Principaux documents
15297
Sigma-Aldrich
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
2-(Boc-amino)benzoic acid, N-Boc-anthranilic acid
10 G
242,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
242,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Beilstein:
2848891
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (T)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
153-156 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable