Documents
SML1283
Sigma-Aldrich
Cilastatin sodium Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Synonyme(s) :
((Z)-7-[(2R)-2-Amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]sulfanyl-2-{[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino}hept-2-enoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H26N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.45
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
liquid (1:1 DMSO:H2O)
Niveau de qualité
Concentration
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11-;/m1./s1
Clé InChI
QXPBTTUOVWMPJN-VQAYNFQASA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Cilastatin sodium is an inhibitor of the renal enzyme dehydropeptidase I and some bacterial zinc-containing β-lactamases. By this action, cilastatin suppresses both host and target metabolism of the broad-spectrum antibiotic imipenem, improving its efficacy.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup