SML2657
MP-A08
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Methyl-N-[2-[[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]imino]methyl]phenyl]benzenesulfonamide, NSC-122314
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)\N=C\c3c(cccc3)N[S](=O)(=O)c4ccc(cc4)C)c1ccc(cc1)C
Clé InChI
FLDBNMYJUMAXDQ-TURZUDJPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable