SML0911
TAK-779
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-N-[4-[[[2-(4-methylphenyl)-6,7-dihydro-5H-benzohepten-8-yl]carbonyl]amino]benzyl]tetrahydro-2H-pyran-4-aminium chloride, TAK-799, Takeda 779
212,00 $
About This Item
212,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.[N+](C5CCOCC5)(Cc1ccc(cc1)\N=C(/[O-])\C2=Cc3c(ccc(c3)c4ccc(cc4)C)CCC2)(C)C
InChI
1S/C33H38N2O2.ClH/c1-24-7-11-27(12-8-24)28-14-13-26-5-4-6-29(22-30(26)21-28)33(36)34-31-15-9-25(10-16-31)23-35(2,3)32-17-19-37-20-18-32;/h7-16,21-22,32H,4-6,17-20,23H2,1-3H3;1H
Clé InChI
VDALIBWXVQVFGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable