Principaux documents
SML2636
Sigma-Aldrich
Sb4
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole, BMP signaling agonist Sb4
5 MG
121,00 $
25 MG
382,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
121,00 $
25 MG
382,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10BrNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1=CC=C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)O2)C=C1
InChI
1S/C14H10BrNOS/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-18-14-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-8H,9H2
Clé InChI
JDVOIBFEFVKUPL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293)
Sb4 is a cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293). Sb4 activates BMP by stabilization of intracellular p-SMAD-1/5/9. Apparently activation of the BMP pathway by sb4 cannot be reversed by inhibition of Noggin or type I BMP kinase inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shayna T J Bradford et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 3125-3136 (2019-01-04)
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling is critical in renal development and disease. In animal models of chronic kidney disease (CKD), re-activation of BMP signaling is reported to be protective by promoting renal repair and regeneration. Clinical use of recombinant BMPs