SML2614
Carboprost tromethamine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Carboprost trometamol, (15S)-15-methyl prostaglandin F2α tromethamine, (5Z,9a,11a,15E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-oic acid tris(hydroxymethyl)aminomethane salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-oic acid with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Carboprost tromethamine
93,50 $
About This Item
93,50 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 18 to 24°, c = 1.0 in chloroform-d
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@H](C([C@H](C1)O)\C=C/[C@@](O)(CCCCC)C)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
Clé InChI
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable