538907
Prostaglandin F 2α
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Synonyme(s) :
Prostaglandin F 2α
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7878
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1C(C(C(C1)O)\C=C\C(O)CCCCC)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
Clé InChI
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A pulmonary vasoconstrictor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable