SML1757
GSK864
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-1-(4-Fluorobenzyl)-N3-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-5-(1H-pyrrole-2-carbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3,7-dicarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -66 to -76°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CN1)N2C[C@@](C(N)=O)(C)C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)N=C4C(NC5=CC(C)=C(OC)C(C)=C5)=O)=C4C2
Actions biochimiques/physiologiques
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research