MilliporeSigma
D9302
Diacerein
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H12O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
237-310-2
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(C)=O)c3C(=O)c12)C(O)=O
InChI
1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diacerin is an inhibitor of Interleukin-1B (IL-1B) production.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diacerein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe