SML2376
GSK′963
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[(5S)-4,5-Dihydro-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]-2,2-dimethyl-1-propanone; 2,2-Dimethyl-1-(5(S)-phenyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-propan-1-one, GSK 963, GSK′ 963A, GSK′963A, GSK-963, GSK-963A, GSK963, GSK963A
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(C)(C)C)N1[C@H](C2=CC=CC=C2)CC=N1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable