MilliporeSigma
Passer à
SML2001
GSK′843
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(5-Benzothiazolyl)-7-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-thieno[3,2-c]pyridin-4-amine, GSK 843, GSK-843, GSK843
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
163,00 $
138,55 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
657,00 $
558,45 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H15N5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
138,55 $
Tarif163,00 $Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1)cc(cc2)c3c4c([s]c3)c(cnc4N)c5[n](nc(c5)C)C
InChI key
BPKSNNJTKPIZKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor that suppresses necrosis induction in both human and murine cell cultures.
GSK′843 is a potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor (IC50 = 6.5 nM) with much reduced or little affinity toward 262 other kinases (IC50 >1 μM against 10 μM ATP in competitive binding assay), including RIP5. GSK′843 effectively suppresses TNF/Z-VAD-FMK/IAP agonist treatment-induced necrosis induction in both human and murine cell cultures (EC50 ranges from <0.12 to 3 μM), while inducing apoptosis in the absence of caspase inhibitor as a result of caspase 8 activation via RHIM-driven recruitment to assemble a Casp8-FADD-cFLIP complex independent of pronecrotic kinase activities and MLKL.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2721SML2376SML2745
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c